Få mere at vide
Fisher BioReagents™ exACTGene™ DNA Ladders
Artikelnummer. 10699163
Antal bands:
8
10
11
12
13
14
15
16
19
Til brug med (applikation):
Generelt formål, bredt størrelsesområde
Generelt formål, lille DNA
Generelt formål, stort fordøjet DNA
Hurtig kontrol af PCR eller enzymfordøjelse
Hurtige kørselstider, lille DNA-størrelse
Klonidentifikation
Lille og stor kloning
PCR-størrelsesbekræftelse
Stor PCR eller kloning
Universal, ekstra stor størrelse
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10699163
Brand: Fisher BioReagents™ BP2580100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
  • Specially engineered to provide blunt-end DNA of precise length for better band quality than classic markers
  • Ideal for size assessment and quantitative determination of DNA mass
  • Contain loading dye to reduce pipetting steps and save time
  • Have two or three high intensity reference bands for better sizing
  • Provided in sufficient quantity to load 100 lanes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Colorless
Produkttype DNA Molecular Weight Marker/Ladder
Form Liquid
Formulering Premixed with loading dye
Til brug med (applikation) Universal, ekstra stor størrelse
Antal bands 15
Mængde 100 Lanes
Opbevaringskrav Stable at room temperature for two years.
Tilstrækkelig til 100 Lanes