Få mere at vide
Fisher BioReagents™ exACTGene™ DNA Ladders
Antal bands:
8
10
11
12
13
14
15
16
19
Til brug med (applikation):
Generelt formål, bredt størrelsesområde
Generelt formål, lille DNA
Generelt formål, stort fordøjet DNA
Hurtig kontrol af PCR eller enzymfordøjelse
Hurtige kørselstider, lille DNA-størrelse
Klonidentifikation
Lille og stor kloning
PCR-størrelsesbekræftelse
Stor PCR eller kloning
Universal, ekstra stor størrelse
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
- Specially engineered to provide blunt-end DNA of precise length for better band quality than classic markers
- Ideal for size assessment and quantitative determination of DNA mass
- Contain loading dye to reduce pipetting steps and save time
- Have two or three high intensity reference bands for better sizing
- Provided in sufficient quantity to load 100 lanes
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Colorless |
| Produkttype | DNA Molecular Weight Marker/Ladder |
| Form | Liquid |
| Formulering | Premixed with loading dye |
| Til brug med (applikation) | Hurtige kørselstider, lille DNA-størrelse |
| Antal bands | 11 |
| Mængde | 100 Lanes |
| Opbevaringskrav | Stable at room temperature for two years. |
| Tilstrækkelig til | 100 Lanes |