Få mere at vide
Fisher BioReagents™ ex ACTG ene™ Control Primere
Artikelnummer. 11428293
Skift visning
Produkttype:
Kontrolprimer nr. 1
Kontrolprimer nr. 2
Kontrolprimer nr. 3
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
100µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
11428293 Kontrolprimer nr. 2 1 sæt 100µL
10707034 Kontrolprimer nr. 3 1 sæt 100µL
10061553 Kontrolprimer nr. 1 1 sæt 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428293 Leverandør Fisher BioReagents™ Leverandørnr. BP6117
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-04-2027
Optimeret til rutinemæssige PCR-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 μm
Indhold og opbevaring -20°C
Til brug med (udstyr) Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR kit
Produkttype Kontrolprimer nr. 2
Mængde 1 sæt
Volumen 100 μL