Få mere at vide
Fisher BioReagents™ ex ACTG ene™ Control Primere
Produkttype:
Kontrolprimer nr. 1
Kontrolprimer nr. 2
Kontrolprimer nr. 3
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
100µL
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20 μm |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Til brug med (udstyr) | Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR kit |
| Produkttype | Kontrolprimer nr. 3 |
| Mængde | 1 sæt |
| Volumen | 100 μL |