Få mere at vide
Fisher BioReagents™ ex ACTG ene™ Control Primere
Artikelnummer. 10061553
Produkttype:
Kontrolprimer nr. 1
Kontrolprimer nr. 2
Kontrolprimer nr. 3
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. 10061553
Brand: Fisher BioReagents™ BP6116
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimeret til rutinemæssige PCR-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 μm
Indhold og opbevaring -20°C
Til brug med (udstyr) Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR kit
Produkttype Kontrolprimer nr. 1
Mængde 1 sæt
Volumen 100 μL