Få mere at vide
granuleret agar, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-4917411
Mængde:
500 g
2 kg
5 kg
Emballagetype:
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
5kg
Artikelnummer. 15480665
Brand: Fisher BioReagents BP97445
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som et størkningsmiddel til at give det faste medium til at understøtte væksten af mikrober
  • Granulerede agarmedier CAS:[9002-18-0]
  • Opbevares ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Granuleret pulver
Produkttype Agar
Til brug med (applikation) Anvendes som et størkningsmiddel til at give det faste medium til at understøtte væksten af mikrober
Emballagetype Polyspand
Mængde 5 kg