Få mere at vide
granuleret agar, Fisher BioReagents
Mængde:
500 g
2 kg
5 kg
Emballagetype:
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
5kg
Beskrivelse
- Granulerede agarmedier CAS:[9002-18-0]
- Opbevares ved stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Granuleret pulver |
| Produkttype | Agar |
| Til brug med (applikation) | Anvendes som et størkningsmiddel til at give det faste medium til at understøtte væksten af mikrober |
| Emballagetype | Poly flaske |
| Mængde | 500 g |