Få mere at vide
EZ-Run™ Protein Gel Solutions, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
A ready-to-use premixed solution of acrylamide, bisacrylamide, buffer and SDS that enables ultra-fine resolution of protein bands by denaturing PAGE. This novel formulation provides the resolution of a gradient gel with less preparative work than a standard discontinuous gel system.
- Ready-to-pour EZ-Run Protein Gel Solution for 1-D or 2-D PAGE—just add APS and TEMED
- Wide separation range—from 3 to 200kDa on same minigel
- Continuous gel system—no stacking gel necessary
- Proprietary (patent-pending) gel chemistry
EZ-Run Protein Gel Solution comes with an optimized proprietary running buffer; other traditional SDS-PAGE buffers should not be used with the EZ-Run gel solution.
Applications:
Compatible with post-electrophoresis applications, such as Western blotting, MALDI analysis, protein sequencing. Suitable for all commonly used gel staining methods including Coomassie™ blue, silver staining and fluorescent dyes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Protein Gel Solution |
| Sammensætning | 15% protein gel solution |
| Koncentration | 15% |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
- 15% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H372-Forårsager organskader.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.