Få mere at vide
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Forfarvet Rec Protein stige, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-3016448
Mængde:
2 x 500μ L, 200 Ladninger
500μ L, 100 Ladninger
Tilstrækkelig til:
100 læsninger
200 læsninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10638393
Brand: Fisher BioReagents™ BP3603500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Består af 10 rekombinante proteiner kovalent koblet til en blå kromofor plus 10 og 72 kDa referencebånd mærket med henholdsvis grønne og orange farvestoffer
  • Ladder er ideel til overvågning af proteinseparation under SDS-PAGE, verifikation af Western blot-overførselseffektivitet og tilnærmelse af molekylvægten af blottede proteiner
  • Leveres i gel loading buffer
Den kovalent koblede kromofor påvirker proteinmobilitet; denne forfarvede markør bør kun bruges til at tilnærme molekylvægten af adskilte proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Produkttype Protein molekylvægt markør/stige
Form Væske
Formulering Leveres i gel-loading buffer
Til brug med (applikation) Overvågning af proteinseparation under SDS-PAGE
Mængde 500μ L, 100 Ladninger
Rækkevidde 10-170 kDa
Opbevaringskrav −20 °C
Tilstrækkelig til 100 læsninger
Dette produkt er fremstillet under licens til Strep-tag™ teknologi omfattet af USA patent nr. 5.506.121; Storbritannien patent nr. 2272698; og fransk patent nr. 93 13 066.