Få mere at vide
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Forfarvet Rec Protein stige, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10785674
Skift visning
Mængde:
2 x 500μ L, 200 Ladninger
500μ L, 100 Ladninger
Tilstrækkelig til:
100 læsninger
200 læsninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Tilstrækkelig til Pakningsstørrelse
10785674 2 x 500μ L, 200 Ladninger 200 læsninger Pakke med 2
10638393 500μ L, 100 Ladninger 100 læsninger Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10785674 Leverandør Fisher BioReagents™ Leverandørnr. BP36031
 Begrænset vare
På lager
Består af 10 rekombinante proteiner kovalent koblet til en blå kromofor plus 10 og 72 kDa referencebånd mærket med henholdsvis grønne og orange farvestoffer
  • Ladder er ideel til overvågning af proteinseparation under SDS-PAGE, verifikation af Western blot-overførselseffektivitet og tilnærmelse af molekylvægten af blottede proteiner
  • Leveres i gel loading buffer
Den kovalent koblede kromofor påvirker proteinmobilitet; denne forfarvede markør bør kun bruges til at tilnærme molekylvægten af adskilte proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Form Væske
Formulering Leveres i gel-loading buffer
Til brug med (applikation) Overvågning af proteinseparation under SDS-PAGE
Mængde 2 x 500μ L, 200 Ladninger
Rækkevidde 10-170 kDa
Opbevaringskrav −20 °C
Tilstrækkelig til 200 læsninger
Produkttype Proteinmolekylvægtmarkør
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Dette produkt er fremstillet under licens til Strep-tag™ teknologi omfattet af USA patent nr. 5.506.121; Storbritannien patent nr. 2272698; og fransk patent nr. 93 13 066.