Få mere at vide
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Forfarvet Rec Protein stige, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10638393
Skift visning
Mængde:
2 x 500μ L, 200 Ladninger
500μ L, 100 Ladninger
Tilstrækkelig til:
100 læsninger
200 læsninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Tilstrækkelig til Pakningsstørrelse
10638393 500μ L, 100 Ladninger 100 læsninger Hver
10785674 2 x 500μ L, 200 Ladninger 200 læsninger Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10638393 Leverandør Fisher BioReagents™ Leverandørnr. BP3603500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Består af 10 rekombinante proteiner kovalent koblet til en blå kromofor plus 10 og 72 kDa referencebånd mærket med henholdsvis grønne og orange farvestoffer
  • Ladder er ideel til overvågning af proteinseparation under SDS-PAGE, verifikation af Western blot-overførselseffektivitet og tilnærmelse af molekylvægten af blottede proteiner
  • Leveres i gel loading buffer
Den kovalent koblede kromofor påvirker proteinmobilitet; denne forfarvede markør bør kun bruges til at tilnærme molekylvægten af adskilte proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Form Væske
Formulering Leveres i gel-loading buffer
Til brug med (applikation) Overvågning af proteinseparation under SDS-PAGE
Mængde 500μ L, 100 Ladninger
Rækkevidde 10-170 kDa
Opbevaringskrav −20 °C
Tilstrækkelig til 100 læsninger
Produkttype Proteinmolekylvægtmarkør
Dette produkt er fremstillet under licens til Strep-tag™ teknologi omfattet af USA patent nr. 5.506.121; Storbritannien patent nr. 2272698; og fransk patent nr. 93 13 066.