Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Adenosin 5'-triphosphat dinatriumsalttrihydrat
Artikelnummer. 10326943
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10326943 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10326943 Leverandør Fisher BioReagents™ Leverandørnr. BP41325
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Dinatriumsalt ATP
  • C10H14N5O13P3Na23H2O;​​​​​​​·​ FW 605,24
  • CAS: 51963-61-2
  • Molær ekstinktionskoefficient (259 nm, phosphatbuffer, pH 7,0); >15.000
  • Opløselighed (5 % i H 2 O, °25 C): klar og uklar
  • Føre:≤ 0,002 %
Velegnet til brug i mange molekylærbiologiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Fast stof
pH 7
Molekylvægt (g/mol) 605.24
Indhold og opbevaring <0 °C
Mængde 25 g
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Molekylær biologi