Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fish Serum Blocking Buffer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 mL
3 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
1500ml
500ml
Beskrivelse
Thermo Scientific Fish Serum Blocking Buffer er steelhead lakseserum i PBS, der er særligt anvendeligt som blokeringsmiddel i immunhistokemi (IHC) og andre detektionsmetoder, der involverer pattedyrsprøver. Fish Serum Blocking Buffer er effektiv til at stabilisere opløsninger og prøver, der bruges til antistofbindende interaktioner, samtidig med at den minimerer muligheden for krydsreaktion med pattedyrprøvekomponenter.
Funktionerne ved Fish Serum Blocking Buffer inkluderer:
• Ikke-pattedyrs —fiskeproteiner er mindre tilbøjelige til at have specifikke bindingsinteraktioner med antistoffer og andre pattedyrproteiner til stede i typiske metoder
•Praktisk —filtreret og stabiliseret i PBS for kompatibilitet med de fleste analysesystemer
•Let at bruge —kan bruges som leveret eller fortyndes op til 10 gange efter behov
•Fleksibel - kan bruges til mange forskellige anvendelser, herunder som fortyndingsmiddel til antistoffer. Fiskeserum giver
flere fordele i forhold til typiske blokerende buffere. Fordi laks er fylogenetisk fjernt fra pattedyr, som er kilden til de antistoffer og prøver, der bruges i de fleste eksperimenter, er det mindre sandsynligt, at dens serumproteiner har specifikke bindingsinteraktioner med proteiner, der blev brugt i eksperimenterne. Fish Serum Blocking Buffer er effektiv til at stabilisere opløsninger og prøver, der bruges til antistofbindende interaktioner, samtidig med at den minimerer muligheden for krydsreaktion med pattedyrprøvekomponenter. Prøv det, når brug af mere standard sera resulterer i baggrundsfarvning i IHC. Derudover er denne blokker effektiv i forskellige cellulære billeddannelsesprotokoller baseret på synlig og nær-infrarød fluorescensdetektion. Det er blevet brugt til at reducere baggrunden og øge signal-til-støj-forhold med nær-IR fluorescerende prober.
• Ikke-pattedyrs —fiskeproteiner er mindre tilbøjelige til at have specifikke bindingsinteraktioner med antistoffer og andre pattedyrproteiner til stede i typiske metoder
•Praktisk —filtreret og stabiliseret i PBS for kompatibilitet med de fleste analysesystemer
•Let at bruge —kan bruges som leveret eller fortyndes op til 10 gange efter behov
•Fleksibel - kan bruges til mange forskellige anvendelser, herunder som fortyndingsmiddel til antistoffer. Fiskeserum giver
flere fordele i forhold til typiske blokerende buffere. Fordi laks er fylogenetisk fjernt fra pattedyr, som er kilden til de antistoffer og prøver, der bruges i de fleste eksperimenter, er det mindre sandsynligt, at dens serumproteiner har specifikke bindingsinteraktioner med proteiner, der blev brugt i eksperimenterne. Fish Serum Blocking Buffer er effektiv til at stabilisere opløsninger og prøver, der bruges til antistofbindende interaktioner, samtidig med at den minimerer muligheden for krydsreaktion med pattedyrprøvekomponenter. Prøv det, når brug af mere standard sera resulterer i baggrundsfarvning i IHC. Derudover er denne blokker effektiv i forskellige cellulære billeddannelsesprotokoller baseret på synlig og nær-infrarød fluorescensdetektion. Det er blevet brugt til at reducere baggrunden og øge signal-til-støj-forhold med nær-IR fluorescerende prober.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Fish Serum Blocking Buffer |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur