Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fish Serum Blocking Buffer
Artikelnummer. 15311542 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
3 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
1500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15311542 3 x 500 ml 1500ml
10782925 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15311542 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37527X3
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific Fish Serum Blocking Buffer er steelhead lakseserum i PBS, der er særligt anvendeligt som blokeringsmiddel i immunhistokemi (IHC) og andre detektionsmetoder, der involverer pattedyrsprøver.
Thermo Scientific Fish Serum Blocking Buffer er steelhead lakseserum i PBS, der er særligt anvendeligt som blokeringsmiddel i immunhistokemi (IHC) og andre detektionsmetoder, der involverer pattedyrsprøver. Fish Serum Blocking Buffer er effektiv til at stabilisere opløsninger og prøver, der bruges til antistofbindende interaktioner, samtidig med at den minimerer muligheden for krydsreaktion med pattedyrprøvekomponenter.
Funktionerne ved Fish Serum Blocking Buffer inkluderer:
• Ikke-pattedyrs —fiskeproteiner er mindre tilbøjelige til at have specifikke bindingsinteraktioner med antistoffer og andre pattedyrproteiner til stede i typiske metoder
•Praktisk —filtreret og stabiliseret i PBS for kompatibilitet med de fleste analysesystemer
•Let at bruge —kan bruges som leveret eller fortyndes op til 10 gange efter behov
•Fleksibel - kan bruges til mange forskellige anvendelser, herunder som fortyndingsmiddel til antistoffer. Fiskeserum giver
flere fordele i forhold til typiske blokerende buffere. Fordi laks er fylogenetisk fjernt fra pattedyr, som er kilden til de antistoffer og prøver, der bruges i de fleste eksperimenter, er det mindre sandsynligt, at dens serumproteiner har specifikke bindingsinteraktioner med proteiner, der blev brugt i eksperimenterne. Fish Serum Blocking Buffer er effektiv til at stabilisere opløsninger og prøver, der bruges til antistofbindende interaktioner, samtidig med at den minimerer muligheden for krydsreaktion med pattedyrprøvekomponenter. Prøv det, når brug af mere standard sera resulterer i baggrundsfarvning i IHC. Derudover er denne blokker effektiv i forskellige cellulære billeddannelsesprotokoller baseret på synlig og nær-infrarød fluorescensdetektion. Det er blevet brugt til at reducere baggrunden og øge signal-til-støj-forhold med nær-IR fluorescerende prober.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fish Serum Blocking Buffer
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) ELISA
Fysisk form Væske
Mængde 3 x 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.