Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fisetin
Artikelnummer. 17241136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17241136 5 g
17231136 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241136 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 119150050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 528-48-3 | C15H10O6 | 286,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-48-3
Molekylær formel C15H10O6
Molekylvægt (g/mol) 286.24
InChI nøgle XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-4H-chromen-4-on
SMIL OC1=CC=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fisetin
Smeltepunkt >330,0 °C
Mængde 5 g
Merck Index 15, 4119
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselig i ether og benzen
Formel vægt 286.25