Få mere at vide
Cytiva Første-streng cDNA-syntesesæt
Artikelnummer. 10218334 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
55 Reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10218334
Brand: Cytiva 27926101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Bulk førstestrengs cDNA-reaktionsblandinger (klonet murin revers transkriptase, RNase-hæmmer, RNase/DNase-fri BSA, dATP, dCTP, dGTP og dTTP i vandig buffer), mRNA-standard, DTT-opløsning, RNase-frit vand, pd(N) 6- primer og ikke I-(dT) primer.
Til syntese af enkeltstrenget cDNA fra mRNA-skabeloner før amplifikation ved PCR
  • Formonterede bulkreaktionsblandinger sparer tid og minimerer risikoen for pipetteringsfejl
  • Primere er ikke inkluderet i de forsamlede reaktionsblandinger, hvilket tillader brug af en valgfri primer
  • To primere er inkluderet i sættet
    • pd(N) 6- primer (tilfældig hexamer) bruges til at forberede biblioteker til screening med antistoffer, for at øge repræsentationen af 5'-ender af mRNA'er med signifikant sekundær struktur eller til at kopiere mRNA'er, der mangler en poly(A)-hale
    • Ikke I-(dT) 18 bifunktionel primer kan anvendes til at prime selektivt på mRNA med en poly(A) hale og kan også anvendes som en PCR - primer efter førstestrengssyntese
    • Not I-restriktionsstedet, placeret ved 5'-enden af primeren, er særligt nyttigt til efterfølgende retningsbestemt kloning af cDNA- og PCR-produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -15 °C til -30 °C
Oversigt Designet til at generere førstestrengs cDNA i fuld længde fra mRNA-skabeloner. Efter førstestrengs-cDNA-syntese kan prøven anvendes direkte til in vitro- amplifikation ved hjælp af PCR eller til andenstrengssyntese ved anvendelse af Gubler-Hoffman-metoden.
Til brug med (applikation) RT-PCR
Inkluderer Bulk første streng cDNA reaktionsblandinger, mRNA standard, DTT opløsning, RNase-frit vand, pd(N)6 primer og NotI-(dT)18 bifunktionel primer
Antal reaktioner 55
Produkttype Første-streng cDNA-syntesesæt
Mængde 55 Reaktioner
Produktidentifikator
  • First-Strand cDNA Synthesis Kit, 55 reactions
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Supplerende oplysninger
  • UNKNOWN ACUTE-3% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 25.5% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.