Få mere at vide
3M™ Først Base™ + Bump Cap
Shop alle 3M produkter
Produkttype:
Micro Peak
Reduced Peak
Standard Peak
Farve:
Grå
Kongeblå
Marineblå
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Giver industriel stødbeskyttelse til EN812.
- Fleksibel skal lavet af ABS plast, kan tages af for rengøring.
- Luftstrømskanaler til ventilation.
- Absorberende frottéhåndklæde svedbånd.
- Fås i forskellige spidslængder til en række applikationer.
- Justerbar elastisk rem for en personlig pasform.
- Valgfri logotilpasningsområder.
- Fås i forskellige spidslængder til en række applikationer.
- Justerbar elastisk rem for en personlig pasform.
- Bælteclips-tilbehør tilgængelig.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reduced Peak |
| Materiale | UV-Stabilized ABS |
| Farve | Sort |
| Model- | 2014284 |
| Længde (metrisk) | 55 mm |