Få mere at vide
3M™ Først Base™ + Bump Cap
Artikelnummer. 17277680 Shop alle 3M produkter
Produkttype:
Micro Peak
Reduced Peak
Standard Peak
Farve:
Grå
Kongeblå
Marineblå
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 17277680
Brand: 3M™ 7100206560
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Først Base™ + Bump Cap designet til at give begrænset hovedbeskyttelse mod stød og mindre flænger fra stationære genstande. Patenteret fleksibelt skaldesign fremstillet af slidstærkt ABS-plastik giver industriel beskyttelse mod stød til EN812.
  • Giver industriel stødbeskyttelse til EN812.
  • Fleksibel skal lavet af ABS plast, kan tages af for rengøring.
  • Luftstrømskanaler til ventilation.
  • Absorberende frottéhåndklæde svedbånd.
  • Fås i forskellige spidslængder til en række applikationer.
  • Justerbar elastisk rem for en personlig pasform.
  • Valgfri logotilpasningsområder.
  • Fås i forskellige spidslængder til en række applikationer.
  • Justerbar elastisk rem for en personlig pasform.
  • Bælteclips-tilbehør tilgængelig.