Få mere at vide
3M™ Først Base™ + Bump Cap
Artikelnummer. 17217690 Shop alle 3M produkter
Produkttype:
Micro Peak
Reduced Peak
Standard Peak
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Farve:
Grå
Kongeblå
Marineblå
Sort
Artikelnummer. 17217690
Brand: 3M™ 7100206582
Først Base™ + Bump Cap designet til at give begrænset hovedbeskyttelse mod stød og mindre flænger fra stationære genstande. Patenteret fleksibelt skaldesign fremstillet af slidstærkt ABS-plastik giver industriel beskyttelse mod stød til EN812.
  • Provides industrial bump protection to EN812.
  • Flexible shell made with ABS plastic, can be removed for cleaning.
  • Airflow channels for ventilation.
  • Absorbent terry toweling sweatband.
  • Available in different peak lengths for a variety of applications.
  • Adjustable elastic strap for a personal fit.
  • Optional logo customization areas.
  • Available in different peak lengths for a variety of applications.
  • Adjustable elastic strap for a personal fit.
  • Belt clip accessory available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reduced Peak
Materiale UV-Stabilized ABS