Få mere at vide
3M™ Først Base™ + Bump Cap
Artikelnummer. 17207690
Skift visning
Produkttype:
Micro Peak
Reduced Peak
Standard Peak
Farve:
Grå
Kongeblå
Marineblå
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve unitSize
17207690 Micro Peak Marineblå -
17217690 Reduced Peak - Pakke med 20
17227690 Standard Peak Sort -
16863553 Standard Peak Kongeblå -
16873553 Micro Peak Grå -
17267680 - - -
17267690 Reduced Peak Kongeblå -
17277680 - - -
17287680 - - -
17297680 Reduced Peak Sort -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17207690 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100206581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3860.00 DKK
    2274.46 DKK / Pakke med 20
    Spare 1585.54 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Først Base™ + Bump Cap designet til at give begrænset hovedbeskyttelse mod stød og mindre flænger fra stationære genstande. Patenteret fleksibelt skaldesign fremstillet af slidstærkt ABS-plastik giver industriel beskyttelse mod stød til EN812.
  • Giver industriel stødbeskyttelse til EN812.
  • Fleksibel skal lavet af ABS plast, kan tages af for rengøring.
  • Luftstrømskanaler til ventilation.
  • Absorberende frottéhåndklæde svedbånd.
  • Fås i forskellige spidslængder til en række applikationer.
  • Justerbar elastisk rem for en personlig pasform.
  • Valgfri logotilpasningsområder.
  • Fås i forskellige spidslængder til en række applikationer.
  • Justerbar elastisk rem for en personlig pasform.
  • Bælteclips-tilbehør tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Micro Peak
Materiale UV-Stabilized ABS
Farve Marineblå
Model- 2018529
Længde (metrisk) 25 mm