Få mere at vide
Firocoxib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Firocoxib |
| CAS | 189954-96-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H20 O5 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-(Cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, 3-(Cyclopropyl-methoxy)-5,5-dimethyl-4-(4-methylsulfonyl)phenyl)-5H-furan-2-one, Equioxx, Equixx, Firocoxib, Librens, ML 1785713, Previcox |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O5S/c1-17(2)14(12-6-8-13(9-7-12)23(3,19)20)15(16(18)22-17)21-10-11-4-5-11/h6-9,11H,4-5,10H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1(C)OC(=O)C(=C1c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C)OCC3CC3 |
| IUPAC navn | 3-(cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-(4-methylsulfonylphenyl)furan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.4 |
| Vis mere |