Få mere at vide
Asecos™ Brandslukningsenhed med bøjlebeskyttelse ION-ULTRA-90
Artikelnummer. 31789614 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Aktiveres automatisk, hvis der opdages brand
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
31789614 Aktiveres automatisk, hvis der opdages brand Hver
1 options
Artikelnummer. 31789614 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 40941
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Slukningsenhed ION-ULTRA-90 aktiveres automatisk i tilfælde af brand inde i skabet.
  • For modeller: IO90 ULTRA
  • Til høje kabinetter med kropsbredde 1200 mm
  • Med bøjlebeskyttelse
Tekniske data
Til brug med (applikation) Aktiveres automatisk, hvis der opdages brand
Inkluderer Hoop Guard
Vægt (engelsk) 14.33 lb.
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Produkttype Brandslukningsenhed