Få mere at vide
Fipronil Sulfone, TRC
Artikelnummer. 18042620
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18042620 100 mg
18041630 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18042620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF342215100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120068-36-2
Molekylær formel C12 H4 Cl2 F6 N4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 453.15
Synonym 1H-Pyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cyano-4-trifluoromethylsulfonylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfonyl)pyrazole-3-carbonitrile, Fipronil metabolite 46136, Fipronil sulfone, MB 46136
IUPAC navn 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfonyl)pyrazole-3-carbonitrile
SMIL Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fipronil Sulfone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl2F6N4O2S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)27(25,26)12(18,19)20/h1-2H,22H2
Formel vægt 451.9336
Procent renhed >95%