Få mere at vide
Fipronil Sulfide, TRC
Artikelnummer. 30041222
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041222 10 mg
30041113 100 mg
30003576 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF34221010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120067-83-6
Molekylær formel C12 H4 Cl2 F6 N4 S
Molekylvægt (g/mol) 421.15
Synonym 1H-Pyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]-, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 1-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cyano-5-amino-4-(trifluoromethylthio)pyrazole, 5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cyano-4-trifluoromethylthiopyrazole, 5-Amino-1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylthio)pyrazole-3-carbonitrile, 5-Amino-3-cyano-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-4-(trifluoromethylthio)pyrazole, Fipronil sulfide, MB 45950, MBO 45950
IUPAC navn 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfanyl)pyrazole-3-carbonitrile
SMIL Nc1c(SC(F)(F)F)c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fipronil Sulfide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl2F6N4S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)25-12(18,19)20/h1-2H,22H2
Formel vægt 419.9438
Procent renhed >95%