Få mere at vide
Fipronil-sulfide 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314143
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314143 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314143 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13645400AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fipronil Sulfide
CAS 120067-83-6
Analyt- eller komponentnavne Fipronil Sulfide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H4 Cl2 F6 N4 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Fipronil-sulfide
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl2F6N4S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)25-12(18,19)20/h1-2H,22H2
SMIL Nc1c(SC(F)(F)F)c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N
IUPAC navn 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfanyl)pyrazole-3-carbonitrile
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 421.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 419.9438 g/mol