Få mere at vide
Fipronil-sulfide 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fipronil Sulfide |
| CAS | 120067-83-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fipronil Sulfide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H4 Cl2 F6 N4 S |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Fipronil-sulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl2F6N4S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)25-12(18,19)20/h1-2H,22H2 |
| SMIL | Nc1c(SC(F)(F)F)c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N |
| Vis mere |