Få mere at vide
Fipronil, Mikromol
Artikelnummer. 30461617
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30461617 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461617 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0956.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fipronil, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fipronil
CAS 120068-37-3
Analyt- eller komponentnavne Fipronil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H4 Cl2 F6 N4 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fipronil
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2
Løsningstype Neat
SMIL Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfinyl)pyrazole-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 437.15
Mængde 250 mg
Formel vægt 435.9387 g/mol