Få mere at vide
Fipronil, Mikromol
Beskrivelse
Fipronil, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fipronil |
| CAS | 120068-37-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fipronil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H4 Cl2 F6 N4 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fipronil |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)C(F)(F)F |
| Vis mere |