Få mere at vide
Fipronil, Fluka™
Artikelnummer. 16262892 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16262892 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16262892 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R1602100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fipronil
Emballage Glass Bottle
CAS 120068-37-3
Farve White/Yellow
pH 5.9 to 6.1
Smeltepunkt 195°C to 203°C
Kogepunkt 230°C (Decomposition)
Synonym 5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl)-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvægt (g/mol) 437.15
Mængde 100 mg
Grad Analytical Standard