Få mere at vide
Fipronil Detrifluoromethylsulfinyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fipronil Detrifluoromethylsulfinyl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H5Cl2F3N4/c12-7-1-5(11(14,15)16)2-8(13)10(7)20-9(18)3-6(4-17)19-20/h1-3H,18H2 |
| Formel vægt | 319.9843 |