Få mere at vide
Fipronil Desulfinyl, TRC
Artikelnummer. 30040960
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040960 10 mg
30040583 100 mg
30040686 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040960 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF34220510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205650-65-3
Molekylær formel C12 H4 Cl2 F6 N4
Molekylvægt (g/mol) 389.08
Synonym 1H-Pyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)-, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile, Desulfinylfipronil, Fipronil desulfinyl, Fipronil metabolite 46513, MB 46513, Fipronil-desulfinyl
IUPAC navn 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbonitrile
SMIL Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fipronil-desulfinyl
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl2F6N4/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)9(5)24-10(22)8(12(18,19)20)7(3-21)23-24/h1-2H,22H2
Formel vægt 387.9717