Få mere at vide
Fipronil Amide, TRC
Artikelnummer. 30137395
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137395 50 mg
18022630 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43624050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205650-69-7
Molekylær formel C12 H6 Cl2 F6 N4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 455.16
Synonym Fipronil Amide, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfinyl)pyrazole-3-carboxamide, Fipronil-carboxamide
IUPAC navn 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfinyl)pyrazole-3-carboxamide
SMIL NC(=O)c1nn(c(N)c1S(=O)C(F)(F)F)c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fipronil-carboxamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6Cl2F6N4O2S/c13-4-1-3(11(15,16)17)2-5(14)7(4)24-9(21)8(6(23-24)10(22)25)27(26)12(18,19)20/h1-2H,21H2,(H2,22,25)
Formel vægt 453.9493
Procent renhed >95%