Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fipronil
Artikelnummer. 16544324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16544324 100 g
16524324 5 g
16534324 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16544324 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465571000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120068-37-3 | C12H4Cl2F6N4OS | 437.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120068-37-3
Molekylær formel C12H4Cl2F6N4OS
Molekylvægt (g/mol) 437.14
InChI nøgle ZOCSXAVNDGMNBV-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 5-amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-4-trifluormethansulfinyl-1H-pyrazol-3-carbonitril
SMIL NC1=C(C(=NN1C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fipronil
Smeltepunkt 200.0°C to 201.0°C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, insoluble in toluene, hexane
Formel vægt 437.15