Få mere at vide
DWK Life Sciences Fiolax™ Borosilikat reagensglas, med perlekant
Artikelnummer. 10599841 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
6,5 ml
16 ml
20 ml
25 ml
35 ml
39 ml
60 ml
80 ml
110 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10599841 80 ml Pakke med 50
10058180 6 ml Pakke med 100
10333751 35 ml Pakke med 100
10682401 39 ml Pakke med 100
10091863 4 ml Pakke med 100
10313561 2 ml Pakke med 100
10282001 25 ml Pakke med 100
10078190 16 ml Pakke med 100
10333801 60 ml Pakke med 50
10777381 6,5 ml Pakke med 100
10221961 20 ml Pakke med 100
10757571 110 ml Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10599841 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 261103603
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas er universelle cylindriske laboratorieglasvarer med rund bund, der fx bruges til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Tyndvægget og derfor modstandsdygtig over for hurtige temperaturændringer eller lokal opvarmning
  • Lettere hældning på grund af perlekant
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0,6 til 0,7 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Materiale Fiolax
Til brug med Opvarmning af små mængder; Forbehandlinger; Opbevaring af små mængder væske
Mængde 50/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 25 mm