Få mere at vide
DWK Life Sciences Fiolax™ Borosilikat reagensglas, med perlekant
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
6,5 ml
16 ml
20 ml
25 ml
35 ml
39 ml
60 ml
80 ml
110 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
- Tyndvægget og derfor modstandsdygtig over for hurtige temperaturændringer eller lokal opvarmning
- Lettere hældning på grund af perlekant
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 0,6 til 0,7 mm tykkelse |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Materiale | Fiolax |
| Til brug med | Opvarmning af små mængder; Forbehandlinger; Opbevaring af små mængder væske |
| Mængde | 50/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |