Få mere at vide
DWK Life Sciences Fiolax™ Borosilikat reagensglas, med perlekant
Artikelnummer. 10221961 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
6,5 ml
16 ml
20 ml
25 ml
35 ml
39 ml
60 ml
80 ml
110 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10221961
Brand: DWK Life Sciences 261101602
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas er universelle cylindriske laboratorieglasvarer med rund bund, der fx bruges til kemiske reaktioner, forbehandlinger eller til opbevaring af små mængder væske.
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Tyndvægget og derfor modstandsdygtig over for hurtige temperaturændringer eller lokal opvarmning
  • Lettere hældning på grund af perlekant
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0,5 til 0,6 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Materiale Fiolax
Til brug med Opvarmning af små mængder; Forbehandlinger; Opbevaring af små mængder væske
Mængde 100/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 16 mm