Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med bred åbning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11428499
Volumen (metrisk):
250μ L
1.000μ l
1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Format:
Indpakket
Massevis
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 400
Pakke med 6500
Pakke med 960
Artikelnummer. 11428499
Brand: Thermo Scientific™ 9405120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer cellefragmentering forårsaget af mekanisk forskydning med disse pipettespidser med brede åbninger, ideelle til pipettering af makromolekyler.
Eliminer cellefragmentering forårsaget af mekanisk klipning med Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med bred åbning, ideel til pipettering af makromolekyler.
  • To forskellige modeller dækker et volumenområde på 10-1000μ L
  • Bred åbningsspids; indvendig diameter af åbningen er 1,1 mm/1,8 mm
  • Farvekode: Hvid
  • Længde: 5,3 cm/7,2 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finntip 250 Bred, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Rack
Volumen (metrisk) 250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Model- Finntip 250 bred
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5.3 cm
Format Stativ
Tip stil Bred åbning
Farvekode Hvid
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette 250
Produktlinje FinnTip bred åbning
Egnet til formålet Certificeret kvalitet