Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med bred åbning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11408499
Skift visning
Volumen (metrisk):
250μ L
1.000μ l
1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Indpakket
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 400
Pakke med 6500
Pakke med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Format unitSize
11408499 250μ L Ikke steril Indpakket Pakke med 1000
10053750 1.000μ l Ikke steril Indpakket Pakke med 400
10329370 1000 μl Ikke steril Bulk Pakke med 6500
10073560 1.000μ l Steril Stativ Pakke med 960
11428499 250μ L Ikke steril Stativ Pakke med 960
10349320 250μ L Steril Stativ Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11408499 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9405020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 DKK
    526.00 DKK / Pakke med 1000
    Spare 11.00 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer cellefragmentering forårsaget af mekanisk forskydning med disse pipettespidser med brede åbninger, ideelle til pipettering af makromolekyler.
Eliminer cellefragmentering forårsaget af mekanisk klipning med Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med bred åbning, ideel til pipettering af makromolekyler.
Funktioner:
  • To forskellige modeller dækker et volumenområde på 10-1000μ L
  • Bred åbningsspids; indvendig diameter af åbningen er 1,1 mm/1,8 mm
  • Farvekode: Hvid
  • Længde: 5,3 cm/7,2 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finntip 250 Bred, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Bulk
Volumen (metrisk) 250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Model- Finntip 250 bred
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5.3 cm
Format Indpakket
Emballage 1000/pose
Farvekode Hvid
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette 250
Produktlinje FinnTip bred åbning
Egnet til formålet Certificeret kvalitet