Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med bred åbning
                                Volumen (metrisk):
                                250μ L
                                1.000μ l
                                1000 μL
                                Sterilitet:
                                Ikke steril
                                Non-sterile
                                Steril
                                Format:
                                Bulk
                                Indpakket
                                Stativ
                                Pakningsstørrelse: 
                                Pakke med 1000
                                Pakke med 400
                                Pakke med 6500
                                Pakke med 960
                    Beskrivelse
Eliminer cellefragmentering forårsaget af mekanisk klipning med Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med bred åbning, ideel til pipettering af makromolekyler.
Features:
- Two different models cover volume range of 10-1000 μL
- Wide orifice tip; inside diameter of orifice is 1.1mm/1.8mm
- Color code: White
- Length: 5.3cm/7.2cm
            Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip 1000 Wide, Non-Filtered, Non-sterile, Bulk | 
| Volumen (metrisk) | 1000 μL | 
| Filtreret | Non-filtered | 
| Sterilitet | Non-sterile | 
| Model- | Finntip 1000 Wide | 
| Længde (engelsk) | 2.8 in. | 
| Længde (metrisk) | 7.2 cm | 
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | 
| Format | Bulk | 
| Emballage | 6500/bulk | 
| Vis mere | 
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med bred åbning > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion