Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med bred åbning, 100-1000μ L, bakke
:
Volumen: 100 til 1000μ L, bakke, 10 x 96
Beskrivelse
Eliminer cellefragmentering forårsaget af mekanisk klipning med Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med bred åbning, ideel til pipettering af makromolekyler.
- To forskellige modeller dækker et volumenområde på 10-1000μ L
- Bred åbningsspids; indvendig diameter af åbningen er 1,1 mm/1,8 mm
- Farvekode: Hvid
- Længde: 5,3 cm/7,2 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip 1000 Bred, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Rack |
| Volumen (metrisk) | 100 til 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Model- | Finntip 1000 bred |
| Længde (engelsk) | 2,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 7.2cm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Format | Stativ |
| Emballage | 10 x 96/Rack |
| Vis mere |