Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Steppipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11742574
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 μl
1250μ L
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet unitSize
11742574 12,5 ml Ikke steril Pakke med 50
10626111 500 μl Ikke steril Pakke med 100
10411891 500 μl Steril Pakke med 50
10185900 1250μ L Ikke steril Pakke med 100
11782574 1250μ L Steril Pakke med 50
10542481 2,5 ml Ikke steril Pakke med 100
11792574 2,5 ml Steril Pakke med 50
10762111 5 ml Ikke steril Pakke med 50
11702584 5 ml Steril Pakke med 25
11712584 12,5 ml Steril Pakke med 25
10401891 25 ml Ikke steril Pakke med 20
11722584 25 ml Steril Pakke med 10
10083630 50 ml Ikke steril Pakke med 10
10750981 50 ml Steril Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11742574 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9404210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00 DKK
    487.20 DKK / Pakke med 50
    Spare 8.80 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Integrere Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper Pipette Tips med Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepperpipetter.
Integrere Thermo Scientific™ Finntip™ Stepperpipettespidser med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepperpipetter.
  • Ikke-sterile spidser er bulkpakket; sterile spidser pakkes individuelt ind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 12,5 ml
Volumen (metrisk) dispensering 250, 500, 750, 1000, 1250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001
Format Bulk
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Produktlinje Finntip