Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Steppipettespidser
Volumen (metrisk):
500 μl
1250μ L
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
Integrere Thermo Scientific™ Finntip™ Stepperpipettespidser med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepperpipetter.
- Ikke-sterile spidser er bulkpakket; sterile spidser pakkes individuelt ind
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 25 ml |
| Volumen (metrisk) dispensering | 500, 1000, 1500, 2000, 2500μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001 |
| Format | Individuelt indpakket |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
| Produktlinje | Finntip |