Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Steppipettespidser
Beskrivelse
Integrere Thermo Scientific™ Finntip™ Stepperpipettespidser med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepperpipetter.
- Ikke-sterile spidser er bulkpakket; sterile spidser pakkes individuelt ind
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Volumen (metrisk) dispensering | 100, 200, 300, 400, 500μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001 |
| Format | Individuelt indpakket |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
| Produktlinje | Finntip |