Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med forlænget længde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8322146
Volumen (metrisk):
200μ l
1.000μ l
Format:
Bulk
Stativ
Æske
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 400
Pakke med 480
Pakke med 960
Artikelnummer. 11762534
Brand: Thermo Scientific™ 9400100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Disse tips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering, med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser er fremstillet ved hjælp af råmaterialer af høj kvalitet og de nyeste støbeteknikker. Finntips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering. Vores moderne automatiserede produktionsfaciliteter og vores ekspertise gør os i stand til at producere ensartet glatte, hydrofobe overflader på indersiden og ydersiden af vores spidser for at forhindre væskeophobning.
De vigtigste funktioner:
  • Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
  • Fås som steril eller ikke-steril mulighed
  • Emballagemuligheder: stativ eller bulk
Bevist kvalitet
  • Sterile muligheder certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-hæmmere, ATP og endotoksinkontamination
Tip rækkevidde
  • Spidser med udvidet længde fås til bind 100, 200 og 1000μ L giver mulighed for bedre rækkevidde med specifikke laboratorieartikler
Øjeblikkelig sporbarhed
  • Hvert tiphylde har blækstråle- og volumenoplysninger; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche det kompatible Finnpipette med det tilsvarende Finntip pipettespidsstativindsats
  • Farvekodning synlig i rack-emballagemuligheder
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finntip 200 Ext, Ikke-filtreret, Ikke-steril,
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Model- Finntip 200 Udv
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.8cm
Format Æske
Farvekode Gul
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette 200
Produktlinje Finntip
Egnet til formålet Certificeret kvalitet