Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med forlænget længde
GREENER_CHOICE
Code produit. 11772534
Click to view available options
Volumen (metrisk):
200μ l
1.000μ l
Format:
Bulk
Stativ
Æske
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Conditionnement:
Pakke med 1000
Pakke med 400
Pakke med 480
Pakke med 960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11772534
Marque: Thermo Scientific™ 9400130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Disse tips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering, med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser er fremstillet ved hjælp af råmaterialer af høj kvalitet og de nyeste støbeteknikker. Finntips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering. Vores moderne automatiserede produktionsfaciliteter og vores ekspertise gør os i stand til at producere ensartet glatte, hydrofobe overflader på indersiden og ydersiden af vores spidser for at forhindre væskeophobning.
De vigtigste funktioner:
  • Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
  • Fås som steril eller ikke-steril mulighed
  • Emballagemuligheder: stativ eller bulk
Bevist kvalitet
  • Sterile muligheder certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-hæmmere, ATP og endotoksinkontamination
Tip rækkevidde
  • Spidser med udvidet længde fås til bind 100, 200 og 1000μ L giver mulighed for bedre rækkevidde med specifikke laboratorieartikler
Øjeblikkelig sporbarhed
  • Hvert tiphylde har blækstråle- og volumenoplysninger; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche det kompatible Finnpipette med det tilsvarende Finntip pipettespidsstativindsats
  • Farvekodning synlig i rack-emballagemuligheder
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Oversigt Finntip 200 Ext., Ikke-filtreret, Ikke-steril, Rack
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Model- Finntip 200 Udv
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.8cm
Format Stativ
Farvekode Gul
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette 200
Produktlinje Finntip
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis