Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med forlænget længde
Artikelnummer. 11762534
Skift visning
Volumen (metrisk):
200μ l
1.000μ l
Format:
Bulk
Stativ
Æske
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 400
Pakke med 480
Pakke med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Format Sterilitet Pakningsstørrelse
11762534 200μ l Æske Ikke steril Pakke med 400
11772534 200μ l Stativ Ikke steril Pakke med 960
11782534 200μ l Stativ Steril Pakke med 960
10563231 1.000μ l Bulk Ikke steril Pakke med 1000
11759855 1.000μ l Stativ Ikke steril Pakke med 480
10306992 1.000μ l Stativ Steril Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11762534 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9400100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1009.07 DKK
    559.57 DKK / Pakke med 400
    Spare 449.50 DKK
    44% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Disse tips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering, med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser er fremstillet ved hjælp af råmaterialer af høj kvalitet og de nyeste støbeteknikker. Finntips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering. Vores moderne automatiserede produktionsfaciliteter og vores ekspertise gør os i stand til at producere ensartet glatte, hydrofobe overflader på indersiden og ydersiden af vores spidser for at forhindre væskeophobning.
De vigtigste funktioner:
  • Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
  • Fås som steril eller ikke-steril mulighed
  • Emballagemuligheder: stativ eller bulk
Bevist kvalitet
  • Sterile muligheder certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-hæmmere, ATP og endotoksinkontamination
Tip rækkevidde
  • Spidser med udvidet længde fås til bind 100, 200 og 1000μ L giver mulighed for bedre rækkevidde med specifikke laboratorieartikler
Øjeblikkelig sporbarhed
  • Hvert tiphylde har blækstråle- og volumenoplysninger; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche det kompatible Finnpipette med det tilsvarende Finntip pipettespidsstativindsats
  • Farvekodning synlig i rack-emballagemuligheder
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finntip 200 Ext, Ikke-filtreret, Ikke-steril,
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Model- Finntip 200 Udv
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.8cm
Format Æske
Farvekode Gul
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette 200
Produktlinje Finntip
Egnet til formålet Certificeret kvalitet