Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser med forlænget længde
Beskrivelse
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Disse tips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering, med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettespidser er fremstillet ved hjælp af råmaterialer af høj kvalitet og de nyeste støbeteknikker. Finntips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering. Vores moderne automatiserede produktionsfaciliteter og vores ekspertise gør os i stand til at producere ensartet glatte, hydrofobe overflader på indersiden og ydersiden af vores spidser for at forhindre væskeophobning.
De vigtigste funktioner:
- Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
- Fås som steril eller ikke-steril mulighed
- Emballagemuligheder: stativ eller bulk
Bevist kvalitet
- Sterile muligheder certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-hæmmere, ATP og endotoksinkontamination
Tip rækkevidde
- Spidser med udvidet længde fås til bind 100, 200 og 1000μ L giver mulighed for bedre rækkevidde med specifikke laboratorieartikler
Øjeblikkelig sporbarhed
- Hvert tiphylde har blækstråle- og volumenoplysninger; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche det kompatible Finnpipette med det tilsvarende Finntip pipettespidsstativindsats
- Farvekodning synlig i rack-emballagemuligheder
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip 1000 Ext., Ikke-filtreret, Steril, Rack |
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Model- | Finntip 1000 Udv |
| Længde (engelsk) | 4,1 tommer |
| Længde (metrisk) | 10.5cm |
| Format | Stativ |
| Farvekode | Blå |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Vis mere |