Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™-pipettespidser
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Finntip™ specifikke pipettespidser er designet ud fra vores viden om væskehåndtering med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
Brand: Thermo Scientific™ 9401070
Beskrivelse
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Disse tips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering, med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
De vigtigste funktioner:
- Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
- Fås som steril eller ikke-steril mulighed
- Emballagemuligheder: i stativ, bulkpose eller genindlæsningstårn
- Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret stativ
Bevist kvalitet
- Sterile muligheder er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-inhibitorer, ATP og endotoksinforurening
Alsidigt spidssortiment
- Volumenområde fra 0,2μ l til 10 ml
- Volumen i 96-format: 10, 250, 300 og 1000μ l
- Volumen i 384-format: 20 og 50μ l
- Makrovolumener: 5 ml og 10 ml
Øjeblikkelig sporbarhed
- Hvert spidsstativ har oplysninger om parti og volumen med blækstråle; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche den kompatible Finnpipette med den tilsvarende Finntip-pipettespidsindsats
- Farvekodning er synlig i stativ- og genladningspakker
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Tekniske data
Finntip 1000, Non-Filtered, Non-sterile, | |
Non-filtered | |
Blue | |
2.8 in. | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Thermo Scientific Finnpipette 1000 | |
Non-sterile |
1000 μL | |
Non-sterile | |
Finntip 1000 | |
7.1cm | |
Blue | |
FinnTip |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
21330A0 | Overensstemmelsescertifikat | 06/09/2022 | 9401070 |
21140A0 | Overensstemmelsescertifikat | 13/12/2021 | 9401070 |
21069A0 | Overensstemmelsescertifikat | 14/04/2021 | 9401070 |
21195A0 | Overensstemmelsescertifikat | 08/02/2022 | 9401070 |
21283A0 | Overensstemmelsescertifikat | 05/01/2022 | 9401070 |