Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™-pipettespidser
Volumen (metrisk):
10 μl
10μ l
50μ l
300 μl
300μ l
1.000μ l
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Farve:
Blå
Blå
Grøn
Grøn
Lyserød
Orange
Pink
Rød
Rød
Turkis knap
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 120
Pakke med 1920
Pakke med 200
Pakke med 20000
Pakke med 270
Pakke med 3000
Pakke med 3840
Pakke med 40
Pakke med 500
Pakke med 75
Pakke med 960
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Ikke-steril
Steril& PCR-klar
Beskrivelse
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Disse tips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering, med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
De vigtigste funktioner:
- Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
- Fås som steril eller ikke-steril mulighed
- Emballagemuligheder: i stativ, bulkpose eller genindlæsningstårn
- Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret stativ
Bevist kvalitet
- Sterile muligheder er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-inhibitorer, ATP og endotoksinforurening
Alsidigt spidssortiment
- Volumenområde fra 0,2μ l til 10 ml
- Volumen i 96-format: 10, 250, 300 og 1000μ l
- Volumen i 384-format: 20 og 50μ l
- Makrovolumener: 5 ml og 10 ml
Øjeblikkelig sporbarhed
- Hvert spidsstativ har oplysninger om parti og volumen med blækstråle; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche den kompatible Finnpipette med den tilsvarende Finntip-pipettespidsindsats
- Farvekodning er synlig i stativ- og genladningspakker
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip 5mL, Non-Filtered, Non-sterile, |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Filtreret | Non-filtered |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Farve | Grøn |
| Model- | Finntip 5mL |
| Længde (engelsk) | 5.8 in. |
| Længde (metrisk) | 14.7cm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Farvekode | Green |
| Vis mere |