Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™-pipettespidser
Beskrivelse
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Disse tips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering, med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
De vigtigste funktioner:
- Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
- Fås som steril eller ikke-steril mulighed
- Emballagemuligheder: i stativ, bulkpose eller genindlæsningstårn
- Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret stativ
Bevist kvalitet
- Sterile muligheder er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-inhibitorer, ATP og endotoksinforurening
Alsidigt spidssortiment
- Volumenområde fra 0,2μ l til 10 ml
- Volumen i 96-format: 10, 250, 300 og 1000μ l
- Volumen i 384-format: 20 og 50μ l
- Makrovolumener: 5 ml og 10 ml
Øjeblikkelig sporbarhed
- Hvert spidsstativ har oplysninger om parti og volumen med blækstråle; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche den kompatible Finnpipette med den tilsvarende Finntip-pipettespidsindsats
- Farvekodning er synlig i stativ- og genladningspakker
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip 1.000 genopfyldningspakke, ufiltreret, ikke-steril, genopfyldning |
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Blå |
| Model- | Finntip 1.000-genopfyldningspakke |
| Længde (engelsk) | 2,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 7.1cm |
| Format | Genopfyldning |
| Farvekode | Blå |
| Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 24095U0 | Overensstemmelsescertifikat | 12/08/2024 | 9401115 |
| 24093U0 | Overensstemmelsescertifikat | 12/08/2024 | 9401115 |
| 23202U0 | Overensstemmelsescertifikat | 07/11/2023 | 9401115 |
| 23112U0 | Overensstemmelsescertifikat | 07/11/2023 | 9401115 |
| 23333U0 | Overensstemmelsescertifikat | 09/01/2024 | 9401115 |