Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™-pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11702514
Volumen (metrisk):
10 μl
10μ l
50μ l
300 μl
300μ l
1.000μ l
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Ikke-steril
Steril& PCR-klar
Farve:
Blå
Blå
Grøn
Grøn
Lyserød
Orange
Pink
Rød
Rød
Turkis knap
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 120
Pakke med 1920
Pakke med 200
Pakke med 20000
Pakke med 270
Pakke med 3000
Pakke med 3840
Pakke med 40
Pakke med 500
Pakke med 75
Pakke med 960
Artikelnummer. 11702514
Brand: Thermo Scientific™ 9400303
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Finntip™ specifikke pipettespidser er designet ud fra vores viden om væskehåndtering med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Disse tips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering, med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
De vigtigste funktioner:
  • Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
  • Fås som steril eller ikke-steril mulighed
  • Emballagemuligheder: i stativ, bulkpose eller genindlæsningstårn
  • Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret stativ
Bevist kvalitet
  • Sterile muligheder er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-inhibitorer, ATP og endotoksinforurening
Alsidigt spidssortiment
  • Volumenområde fra 0,2μ l til 10 ml
  • Volumen i 96-format: 10, 250, 300 og 1000μ l
  • Volumen i 384-format: 20 og 50μ l
  • Makrovolumener: 5 ml og 10 ml
Øjeblikkelig sporbarhed
  • Hvert spidsstativ har oplysninger om parti og volumen med blækstråle; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche den kompatible Finnpipette med den tilsvarende Finntip-pipettespidsindsats
  • Farvekodning er synlig i stativ- og genladningspakker
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finntip 10 steril, ikke-filtreret, steril, stativ
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Pink
Model- Finntip 10 steril
Længde (engelsk) 1,2 tommer
Længde (metrisk) 3.2cm
Format Stativ
Farvekode Pink
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette 10
Produktlinje Finntip
Egnet til formålet Steril& PCR-klar