Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipette tips
- Pipettespecifikke tips
- Thermo Scientific™ Finntip™-pipettespidser
Thermo Scientific™ Finntip™-pipettespidser
Artikelnummer. 10492071
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 μl
10μ l
50μ l
300 μl
300μ l
1.000μ l
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Ikke-steril
Steril& PCR-klar
Farvekode:
Blå
Blå
Grøn
Grøn
Orange
Pink
Rød
Rød
Turkis
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 120
Pakke med 1920
Pakke med 200
Pakke med 20000
Pakke med 270
Pakke med 3000
Pakke med 3840
Pakke med 40
Pakke med 500
Pakke med 75
Pakke med 960
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Sterilitet | Egnet til formålet | Farvekode | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10492071 | 5 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Grøn | Pakke med 270 |
| 11792504 | 10μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Pink | Pakke med 960 |
| 11702514 | 10μ l | Steril | Steril& PCR-klar | Pink | Pakke med 960 |
| 11782504 | 10μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Pink | Pakke med 1000 |
| 11778184 | 10 μl | Ikke steril | - | Pink | 1 sæt |
| 11788184 | 10μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Pink | Pakke med 3840 |
| 10083590 | 1.000μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Blå | Pakke med 1000 |
| 11732554 | 1000 μl | Ikke steril | - | Blå | Pakke med 10000 |
| 11792544 | 1000 μl | Ikke steril | Ikke-steril | Blå | Pakke med 200 |
| 11783913 | 1.000μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Blå | Pakke med 960 |
| 10399310 | 1.000μ l | Steril | Steril& PCR-klar | Blå | Pakke med 960 |
| 11710645 | 1.000μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Blå | Pakke med 960 |
| 11752544 | 300 μl | Ikke steril | - | Orange | Pakke med 20000 |
| 11762544 | 300μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Orange | Pakke med 960 |
| 10512481 | 300μ l | Steril | Steril& PCR-klar | Orange | Pakke med 960 |
| 10470921 | 300μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Orange | Pakke med 1920 |
| 10185560 | 300μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Orange | Pakke med 1000 |
| 10217620 | 5 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Grøn | Pakke med 500 |
| 11752554 | 5 ml | Ikke steril | - | Grøn | Pakke med 75 |
| 11772554 | 5 ml | Ikke steril | - | Grøn | Pakke med 3000 |
| 10135342 | 5 ml | Steril | Steril& PCR-klar | Grøn | - |
| 11792554 | 10 ml | Ikke steril | - | Rød | Pakke med 40 |
| 17815021 | 10 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Rød | Pakke med 100 |
| 10105380 | 10 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Rød | Pakke med 100 |
| 11488469 | 10 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Rød | Pakke med 120 |
| 17724339 | 10 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Rød | - |
| 17734339 | 10 ml | Steril | Steril& PCR-klar | Rød | - |
| 10115380 | 10 ml | Steril | Steril& PCR-klar | Rød | Pakke med 120 |
| 11732534 | 50μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Turkis | Pakke med 1000 |
| 10423322 | 50μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Turkis | Pakke med 3840 |
| 11752534 | 50μ l | Steril | Steril& PCR-klar | Turkis | Pakke med 3840 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Código de producto.
10492071
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
9402070
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Brug rabatkode 27967
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Añadir a la cesta
415.32 DKK valid until 2026-12-18
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27967" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27967" for at få din tilbudspris.
Añadir a la cesta
Anmodning om tilbud på større mængder
Descripción
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Disse tips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering, med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
De vigtigste funktioner:
- Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
- Fås som steril eller ikke-steril mulighed
- Emballagemuligheder: i stativ, bulkpose eller genindlæsningstårn
- Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret stativ
Bevist kvalitet
- Sterile muligheder er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-inhibitorer, ATP og endotoksinforurening
Alsidigt spidssortiment
- Volumenområde fra 0,2μ l til 10 ml
- Volumen i 96-format: 10, 250, 300 og 1000μ l
- Volumen i 384-format: 20 og 50μ l
- Makrovolumener: 5 ml og 10 ml
Øjeblikkelig sporbarhed
- Hvert spidsstativ har oplysninger om parti og volumen med blækstråle; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche den kompatible Finnpipette med den tilsvarende Finntip-pipettespidsindsats
- Farvekodning er synlig i stativ- og genladningspakker
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Finntip 5 ml, ufiltreret, ikke-steril, stativ |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Grøn |
| Model- | Finntip: 5 ml |
| Længde (engelsk) | 5,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 14.7cm |
| Format | Stativ |
| Farvekode | Grøn |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Produktlinje | Finntip |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?